Få mere at vide
Hamilton™ Septa, 3-lags, 9,5 mm DIA (12/PK)
Artikelnummer. 11592974
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
9,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
11592974 9,5 mm Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 11592974 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 76004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00 DKK
    164.30 DKK / Pakke med 12
    Spare 13.70 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Three Layer Septa er lavet af forkonditioneret silikonegummi og er 3,81 mm (0,150 in) tyk.
212 °C / 414 °F
Tekniske data
Produkttype 3-Layer
Diameter (metrisk) Indvendig 9,5 mm