Få mere at vide
Hamilton™ Septa, 3-lags, 7,0 mm DIA (12/PK)
Beskrivelse
- Diameter– 7 mm (0,276 tommer)
- Maksimal temperatur– 200 °C / 392 °F
- Materiale– Lamineret silikonegummi
- Tykkelse– 3,81 mm (0,150 tomme)
- Salgsmængde– 12 septa pr pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | 3-lags |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7 mm |