Få mere at vide
Cytiva Sepharose™ Fast Flow Kation Exchange Media
Artikelnummer. p-4592158 Shop alle Cytiva produkter
Bindende Kapacitet:
50 mg Ribonuclease A/ml medi μm
50 mg ribonuklease A/ml medi μm
70 mg Ribonuclease A/ml medi μm
Produkttype:
CM Sepharose Fast Flow Media
SP Sepharose Fast Flow Media
Emballagemængde:
25 ml
300 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
300ml
500ml
Artikelnummer. 10576350
Brand: Cytiva 17072910
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SP Sepharose Fast Flow er et sulfopropyl (SP ) stærk kationbytterkromatografiharpiks til hurtig proteinoprensning. CM Sepharose Fast Flow er en svag kationbytter baseret på det veletablerede Sepharose Fast Flow ionbytterplatform, der i vid udstrækning anvendes til forberedende proteinseparationer i både forskning og industrielle applikationer.
Anvendes til præparative proteinseparationer i både forskning og industrielle applikationer. Cytiva CM Sepharose™ Fast Flow Kation Exchange Media er sammensat af tværbundne 6 % agaroseperler med svage carboxymethyl (CM) kationbyttergrupper.
  • Hydrofil natur af basematrix sikrer lave niveauer af ikke-specifik binding, hvilket fører til lave niveauer af værtscelle-afledte urenheder i elueringspuljen
  • Sammensat af tværbundne 6% agaroseperler
  • Reproducerbar
  • En del af Sepharose Fast Flow ionbytterplatform
  • Høj kemisk stabilitet, der tillader velafprøvede rengøring-på-stedet (CIP) og desinfektionsprotokoller
  • Tilgængelig i række af færdigpakkede procesudviklingsværktøjer
SP Sepharose:
  • Ligand: Sulphopropyl
  • Ionbyttertype: Stærk kationbytter
  • Ionkapacitet: 0,18 til 0,25 mmol H + /ml medium
  • Bindingskapacitet: 70 mg ribonuklease A/ml medium
CM Sepharose:
  • Ligand: Carboxymethyl
  • Ionbyttertype: Svag kationbytter
  • Ionkapacitet: 0,09 til 0,13 mmol Hl + /ml medium
  • Bindingskapacitet: 50 mg ribonuklease A/ml medium
Anvendes i vid udstrækning til indfangning og mellemrensning af en bred vifte af godkendte biofarmaceutiske produkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 mL
Stabilitet Stabil i almindeligt anvendte vandige buffere: 1 M NaOH, 8 M Urea, 8 M Guanidinhydrochlorid, 70 % Ethanol
Til brug med (applikation) Til præparative proteinseparationer i forsknings- og industrielle applikationer, til indfangning og mellemliggende oprensning af en lang række godkendte biofarmaceutiske produkter
Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C
Anionbytningstype Stærk kationudveksler
Anionbytterkapacitet 0,18 til 0,25 mM Hl+/ml
Bindende Kapacitet 70 mg Ribonuclease A/ml medi μm
Produkttype SP Sepharose Fast Flow Media
Flowhastighed 400 til 700 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
Maks. Tryk 100 kPa
Matrix 6% tværbundet agarose
pH-område 4 til 13
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol, 0,2 M natriumacetat
Ligand type Sulphopropyl
Emballagemængde 25 ml
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • SP Sepharose Fast Flow, 25 ml
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.