Beskrivelse
Anvendes til præparative proteinseparationer i både forskning og industrielle applikationer. Cytiva CM Sepharose™ Fast Flow Kation Exchange Media er sammensat af tværbundne 6 % agaroseperler med svage carboxymethyl (CM) kationbyttergrupper.
- Hydrofil natur af basematrix sikrer lave niveauer af ikke-specifik binding, hvilket fører til lave niveauer af værtscelle-afledte urenheder i elueringspuljen
- Sammensat af tværbundne 6% agaroseperler
- Reproducerbar
- En del af Sepharose Fast Flow ionbytterplatform
- Høj kemisk stabilitet, der tillader velafprøvede rengøring-på-stedet (CIP) og desinfektionsprotokoller
- Tilgængelig i række af færdigpakkede procesudviklingsværktøjer
SP Sepharose:
- Ligand: Sulphopropyl
- Ionbyttertype: Stærk kationbytter
- Ionkapacitet: 0,18 til 0,25 mmol H + /ml medium
- Bindingskapacitet: 70 mg ribonuklease A/ml medium
- Ligand: Carboxymethyl
- Ionbyttertype: Svag kationbytter
- Ionkapacitet: 0,09 til 0,13 mmol Hl + /ml medium
- Bindingskapacitet: 50 mg ribonuklease A/ml medium
Anvendes i vid udstrækning til indfangning og mellemrensning af en bred vifte af godkendte biofarmaceutiske produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 mL |
| Stabilitet | Stabil i almindeligt anvendte vandige buffere: 1 M NaOH, 8 M Urea, 8 M Guanidinhydrochlorid, 70 % Ethanol |
| Til brug med (applikation) | Til præparative proteinseparationer i forsknings- og industrielle applikationer, til indfangning og mellemliggende oprensning af en lang række godkendte biofarmaceutiske produkter |
| Opbevaringskrav | 4 °C til 30 °C |
| Anionbytningstype | Stærk kationudveksler |
| Anionbytterkapacitet | 0,18 til 0,25 mM Hl+/ml |
| Bindende Kapacitet | 70 mg ribonuklease A/ml Medium |
| Produkttype | SP Sepharose Fast Flow Media |
| Flowhastighed | 400 til 700 cm/Ho μr |
| Partikelstørrelse | 45 til 165μ m |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- SP Sepharose Fast Flow, 25 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.