Få mere at vide
Cytiva Sepharose™ Fast Flow Kation Exchange Media
Artikelnummer. 10059859 Shop alle Cytiva produkter
Bindende Kapacitet:
50 mg Ribonuclease A/ml medi μm
50 mg ribonuklease A/ml medi μm
70 mg Ribonuclease A/ml medi μm
Produkttype:
CM Sepharose Fast Flow Media
SP Sepharose Fast Flow Media
Emballagemængde:
25 ml
300 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
300ml
500ml
Artikelnummer. 10059859
Brand: Cytiva 17071910
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SP Sepharose Fast Flow er et sulfopropyl (SP ) stærk kationbytterkromatografiharpiks til hurtig proteinoprensning. CM Sepharose Fast Flow er en svag kationbytter baseret på det veletablerede Sepharose Fast Flow ionbytterplatform, der i vid udstrækning anvendes til forberedende proteinseparationer i både forskning og industrielle applikationer.
Anvendes til præparative proteinseparationer i både forskning og industrielle applikationer. Cytiva CM Sepharose™ Fast Flow Kation Exchange Media er sammensat af tværbundne 6 % agaroseperler med svage carboxymethyl (CM) kationbyttergrupper.
  • Hydrofil natur af basematrix sikrer lave niveauer af ikke-specifik binding, hvilket fører til lave niveauer af værtscelle-afledte urenheder i elueringspuljen
  • Sammensat af tværbundne 6% agaroseperler
  • Reproducerbar
  • En del af Sepharose Fast Flow ionbytterplatform
  • Høj kemisk stabilitet, der tillader velafprøvede rengøring-på-stedet (CIP) og desinfektionsprotokoller
  • Tilgængelig i række af færdigpakkede procesudviklingsværktøjer
SP Sepharose:
  • Ligand: Sulphopropyl
  • Ionbyttertype: Stærk kationbytter
  • Ionkapacitet: 0,18 til 0,25 mmol H + /ml medium
  • Bindingskapacitet: 70 mg ribonuklease A/ml medium
CM Sepharose:
  • Ligand: Carboxymethyl
  • Ionbyttertype: Svag kationbytter
  • Ionkapacitet: 0,09 til 0,13 mmol Hl + /ml medium
  • Bindingskapacitet: 50 mg ribonuklease A/ml medium
Anvendes i vid udstrækning til indfangning og mellemrensning af en bred vifte af godkendte biofarmaceutiske produkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Kapacitet 50 mg ribonuklease A/ml medi μm
Produkttype CM Sepharose Fast Flow Media
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
pH-område 4 til 13
Emballagemængde 25 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CM Sepharose Fast Flow, 25 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol