Få mere at vide
Cytiva Sepharose Agarose gelfiltreringsmedie
Artikelnummer. p-3676373 Shop alle Cytiva produkter
Flowhastighed:
<10 cm/hr.
<11.5 cm/hr.
<14 cm/hr.
<15 cm/hr.
<26 cm/hr.
<30 cm/hr.
Partikelstørrelse:
45 til 165μ m
60 til 200μ m
60 to 200 μm
pH-område:
3 til 12
3 til 13
4 til 9
4 to 9
Support Type:
2% agarose
4% agarose
6% agarose
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 10004634
Brand: Cytiva 17015001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vælg mellem en bred vifte af perleformede agarosebaserede gelfiltreringsmedier. Cytiva Life Sciences™ Sepharose Agarose Gel Filtration Media viser god adskillelse over et bredt molekylvægtinterval.
European Pharmacopoeia Solutions
  • Reagenser og standardopløsninger i kapitel 2 og 4 i den nuværende ph. Eur.
  • Alle er fremstillet og testet i overensstemmelse med Ph. Eur.
  • Leveres med et analysecertifikat
  • Partinummer og udløbsdato er angivet på alle produktetiketter
Ordreinfo
Leveres i 1L plastikbeholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 L
Flowhastighed <26 cm/hr.
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
Produkttype Sepharose Agarose gelfiltreringsmedie
Format Solid perle
Diameter (metrisk) Indvendig 5cm
Til brug med (applikation) Tillad karakterisering eller oprydning af prøver, der indeholder komponenter med forskellig molekylvægt
Højde (engelsk) 3,94 tommer
Højde (metrisk) 10cm
Maks. Tryk 80-150 cm/t, trykfald cm H2O/sengehøjde=15, lejehøjde 10 cm, søjle 5 cm i.d.
pH-område 3 til 13
Support Type 2% agarose
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C, 20% Ethanol