Få mere at vide
Cytiva Sepharose Agarose gelfiltreringsmedie
Artikelnummer. 10702627 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Flowhastighed:
<10 cm/hr.
<11.5 cm/hr.
<14 cm/hr.
<15 cm/hr.
<26 cm/hr.
<30 cm/hr.
Partikelstørrelse:
45 til 165μ m
60 til 200 μm
60 til 200μ m
pH-område:
3 til 12
3 til 13
4 til 9
Support Type:
2% agarose
4% agarose
6% agarose
Pakningsstørrelse:
1 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Partikelstørrelse pH-område Support Type Pakningsstørrelse
10702627 <30 cm/hr. 45 til 165μ m 3 til 12 6% agarose 1 L
10004634 <26 cm/hr. 45 til 165μ m 3 til 13 2% agarose 1 L
10217754 <15 cm/hr. 60 til 200μ m 3 til 13 2% agarose 1 L
10605355 <11.5 cm/hr. 45 til 165μ m 4 til 9 4% agarose 1 L
10359864 <10 cm/hr. 60 til 200 μm 4 til 9 2% agarose 1 L
10695345 <14 cm/hr. 45 til 165μ m 4 til 9 6% agarose 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10702627 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17016001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9095.00 DKK
    8301.00 DKK / 1 L
    Spare 794.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Vælg mellem en bred vifte af perleformede agarosebaserede gelfiltreringsmedier. Cytiva Life Sciences™ Sepharose Agarose Gel Filtration Media viser god adskillelse over et bredt molekylvægtinterval.
European Pharmacopoeia Solutions
  • Reagenser og standardopløsninger i kapitel 2 og 4 i den nuværende ph. Eur.
  • Alle er fremstillet og testet i overensstemmelse med Ph. Eur.
  • Leveres med et analysecertifikat
  • Partinummer og udløbsdato er angivet på alle produktetiketter
Ordreinfo
Leveres i 1L plastikbeholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 L
Flowhastighed <30 cm/hr.
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
Produkttype Sepharose Agarose gelfiltreringsmedie
Format Solid perle
Diameter (metrisk) Indvendig 5cm
Til brug med (applikation) Tillad karakterisering eller oprydning af prøver, der indeholder komponenter med forskellig molekylvægt
Højde (engelsk) 3,94 tommer
Højde (metrisk) 10cm
pH-område 3 til 12
Support Type 6% agarose
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C, 20% Ethanol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • sepharose CL-6B
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.