Få mere at vide
Cytiva Sepharose Agarose gelfiltreringsmedie
Artikelnummer. 10695345 Shop alle Cytiva produkter
Flowhastighed:
<10 cm/hr.
<11.5 cm/hr.
<14 cm/hr.
<15 cm/hr.
<26 cm/hr.
<30 cm/hr.
Partikelstørrelse:
45 til 165μ m
60 til 200μ m
60 to 200 μm
pH-område:
3 til 12
3 til 13
4 til 9
4 to 9
Support Type:
2% agarose
4% agarose
6% agarose
missing translation for 'unitSize'
1 L
Product Code. 10695345
missing translation for 'mfr': Cytiva 17011001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vælg mellem en bred vifte af perleformede agarosebaserede gelfiltreringsmedier. Cytiva Life Sciences™ Sepharose Agarose Gel Filtration Media viser god adskillelse over et bredt molekylvægtinterval.
European Pharmacopoeia Solutions
  • Reagenser og standardopløsninger i kapitel 2 og 4 i den nuværende ph. Eur.
  • Alle er fremstillet og testet i overensstemmelse med Ph. Eur.
  • Leveres med et analysecertifikat
  • Partinummer og udløbsdato er angivet på alle produktetiketter
Order Info
Leveres i 1L plastikbeholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mængde 1 L
Flowhastighed <14 cm/hr.
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
Produkttype Sepharose Agarose gelfiltreringsmedie
Format Solid perle
Diameter (metrisk) Indvendig 5cm
Til brug med (applikation) Tillad karakterisering eller oprydning af prøver, der indeholder komponenter med forskellig molekylvægt
Højde (engelsk) 3,94 tommer
Højde (metrisk) 10cm
Maks. Tryk 100-200 cm/t, trykfald cm H2O/sengehøjde=15, sengehøjde 10 cm, 5 cm i.d.
pH-område 4 til 9
Support Type 6% agarose
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C, 20% Ethanol
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sepharose 6B, 1 L
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol