Få mere at vide
Cytiva Sepharose Agarose gelfiltreringsmedie
Shop alle Cytiva produkter
Flowhastighed:
<10 cm/hr.
<11.5 cm/hr.
<14 cm/hr.
<15 cm/hr.
<26 cm/hr.
<30 cm/hr.
Partikelstørrelse:
45 til 165μ m
60 til 200μ m
60 to 200 μm
pH-område:
3 til 12
3 til 13
4 til 9
4 to 9
Support Type:
2% agarose
4% agarose
6% agarose
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
European Pharmacopoeia Solutions
- Reagenser og standardopløsninger i kapitel 2 og 4 i den nuværende ph. Eur.
- Alle er fremstillet og testet i overensstemmelse med Ph. Eur.
- Leveres med et analysecertifikat
- Partinummer og udløbsdato er angivet på alle produktetiketter
Ordreinfo
Leveres i 1L plastikbeholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 L |
| Flowhastighed | <11.5 cm/hr. |
| Partikelstørrelse | 45 til 165μ m |
| Produkttype | Sepharose Agarose gelfiltreringsmedie |
| Format | Solid perle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5cm |
| Til brug med (applikation) | Tillad karakterisering eller oprydning af prøver, der indeholder komponenter med forskellig molekylvægt |
| Højde (engelsk) | 3,94 tommer |
| Højde (metrisk) | 10cm |
| Maks. Tryk | 70-140 cm/t, trykfald cm H2O/sengehøjde=15, sengehøjde 10 cm, søjle 5 cm i.d. |
| Vis mere |