Få mere at vide
Cytiva Sepharose Agarose gelfiltreringsmedie
Shop alle Cytiva produkter
Flowhastighed:
<10 cm/hr.
<11.5 cm/hr.
<14 cm/hr.
<15 cm/hr.
<26 cm/hr.
<30 cm/hr.
Partikelstørrelse:
45 til 165μ m
60 til 200μ m
60 to 200 μm
pH-område:
3 til 12
3 til 13
4 til 9
4 to 9
Support Type:
2% Agarose
4% agarose
6% agarose
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
European Pharmacopoeia Solutions
- Reagents and Standard solutions in Chapters 2 and 4 of the current Ph. Eur.
- All are manufactured and tested in compliance with the Ph. Eur.
- Supplied with a Certificates of Analysis
- Lot No. and expiry date are stated on all product labels
Ordreinfo
Leveres i 1L plastikbeholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 L |
| Flowhastighed | <10 cm/hr. |
| Partikelstørrelse | 60 to 200 μm |
| Produkttype | Sepharose Agarose Gel Filtration Media |
| Format | Solid Bead |
| Til brug med (applikation) | Allow characterization or cleaning up of samples containing components of diverse molecular weight |
| pH-område | 4 to 9 |
| Support Type | 2% Agarose |
| Indhold og opbevaring | 4° to 30°C |