Beskrivelse
European Pharmacopoeia Solutions
- Reagenser og standardopløsninger i kapitel 2 og 4 i den nuværende ph. Eur.
- Alle er fremstillet og testet i overensstemmelse med Ph. Eur.
- Leveres med et analysecertifikat
- Partinummer og udløbsdato er angivet på alle produktetiketter
Ordreinfo
Leveres i 1L plastikbeholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 L |
| Flowhastighed | <15 cm/hr. |
| Partikelstørrelse | 60 til 200μ m |
| Produkttype | Sepharose Agarose gelfiltreringsmedie |
| Format | Solid perle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5cm |
| Til brug med (applikation) | Tillad karakterisering eller oprydning af prøver, der indeholder komponenter med forskellig molekylvægt |
| Højde (engelsk) | 3,94 tommer |
| Højde (metrisk) | 10cm |
| Maks. Tryk | 60-120 cm/t, trykfald cm H2O/sengehøjde=15, sengehøjde 10 cm, 5 cm i.d. |
| Vis mere |