Få mere at vide
Cytiva Sephaorose™ Fast Flow Anion Exchange Media: Q
Artikelnummer. 10383190 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10383190 25 ml 25ml
1 options
Artikelnummer. 10383190 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17051010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Anvendes til præparative proteinseparationer i både forskning og industrielle applikationer. Cytiva Q Sepharose™ Fast Flow Chromatography Media er en stærk anionbytter baseret på det veletablerede Sepharose Fast Flow ionbytterplatform.
  • Hydrofil natur af basematrix sikrer lave niveauer af ikke-specifik binding, hvilket fører til lave niveauer af værtscelle-afledte urenheder i elueringspuljen
  • Matrix er sammensat af tværbundne 6% agaroseperler
  • En del af Sepharose Fast Flow ionbytterplatform
  • Høj kemisk stabilitet muliggør velafprøvede rengøring-på-stedet (CIP) og desinfektionsprotokoller
  • Tilgængelig i række af færdigpakkede procesudviklingsværktøjer
  • Ligand: kvaternær amin
  • Ionbyttertype: stærk anionbytter
  • Ionkapacitet: 0,18 til 0,25 mmol Cl - /ml medium
  • Bindingskapacitet: 120mg HSA/ml medium
  • Tryk/flow-specifikation: 400 til 700 cm/time, 100 kPa, XK 50/30 søjle, lejehøjde 15 cm
Indfangning og oprensning af proteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 ml
Stabilitet Stabil i almindeligt anvendte vandige buffere: 1 M NaOH, 8 M Urea, 8 M Guanidinhydrochlorid, 70 % Ethanol
Til brug med (applikation) Til præparative proteinseparationer i både forsknings- og industrianvendelser
Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C
Produkttype Q Sepharose Fast Flow Media
Flowhastighed 400 til 700 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
Højde (engelsk) Seng 5,9 tommer
Højde (metrisk) Seng 15 cm
Ionisk kapacitet 0,18 til 0,24 mM Cl-/ml
Ionbyttertype Stærk anionbytter
Maks. Tryk 100 kPa
Matrix 6 % tværbundet agarose med Dextran overfladeforlængere
pH-område 2 til 12
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Kvartær amin
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Q Sepharose Fast Flow, 25 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol