Få mere at vide
Cytiva Sephaorose™ Fast Flow Anion Exchange Media: Q
Artikelnummer. 10312690 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
300 ml
Pakningsstørrelse:
300ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10312690 300 ml 300ml
1 options
Artikelnummer. 10312690 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17051001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5430.00 DKK
    4965.00 DKK / 300ml
    Spare 465.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Anvendes til præparative proteinseparationer i både forskning og industrielle applikationer. Cytiva Q Sepharose™ Fast Flow Chromatography Media er en stærk anionbytter baseret på det veletablerede Sepharose Fast Flow ionbytterplatform.
  • Hydrofil natur af basematrix sikrer lave niveauer af ikke-specifik binding, hvilket fører til lave niveauer af værtscelle-afledte urenheder i elueringspuljen
  • Matrix er sammensat af tværbundne 6% agaroseperler
  • En del af Sepharose Fast Flow ionbytterplatform
  • Høj kemisk stabilitet muliggør velafprøvede rengøring-på-stedet (CIP) og desinfektionsprotokoller
  • Tilgængelig i række af færdigpakkede procesudviklingsværktøjer
  • Ligand: kvaternær amin
  • Ionbyttertype: stærk anionbytter
  • Ionkapacitet: 0,18 til 0,25 mmol Cl - /ml medium
  • Bindingskapacitet: 120mg HSA/ml medium
  • Tryk/flow-specifikation: 400 til 700 cm/time, 100 kPa, XK 50/30 søjle, lejehøjde 15 cm
Indfangning og oprensning af proteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 300 ml
Stabilitet Stabil i almindeligt anvendte vandige buffere: 1 M NaOH, 8 M Urea, 8 M Guanidinhydrochlorid, 70 % Ethanol
Til brug med (applikation) Til præparative proteinseparationer i både forsknings- og industrianvendelser
Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C
Produkttype Q Sepharose Fast Flow Media
Flowhastighed 400 til 700 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
Højde (engelsk) Seng 5,9 tommer
Højde (metrisk) Seng 15 cm
Ionisk kapacitet 0,18 til 0,24 mM Cl-/ml
Ionbyttertype Svag anionbytter
Maks. Tryk 100 kPa
Matrix 6% tværbundet agarose
pH-område 2 til 14
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Kvartær amin
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Q Sepharose Fast Flow, 300 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.