Få mere at vide
Beskrivning
- Hydrofil natur af basematrix sikrer lave niveauer af ikke-specifik binding, hvilket fører til lave niveauer af værtscelle-afledte urenheder i elueringspuljen
- Matrix er sammensat af tværbundne 6% agaroseperler
- En del af Sepharose Fast Flow ionbytterplatform
- Høj kemisk stabilitet muliggør velafprøvede rengøring-på-stedet (CIP) og desinfektionsprotokoller
- Tilgængelig i række af færdigpakkede procesudviklingsværktøjer
- Ligand: Diethylaminoethyl
- Ionbyttertype: svag anionbytter
- Ionkapacitet: 0,11 til 0,16 mmol Cl - /ml medium
- Bindingskapacitet: 110mg HSA/ml medium
- Tryk/flow-specifikation: 300 til 600 cm/time, 100 kPa, XK 50/30 søjle, lejehøjde 15 cm
Indfangning og oprensning af proteiner.
Specifikationer
Specifikationer
| Mængde | 500 ml |
| Stabilitet | Stabil i almindeligt anvendte vandige buffere: 1 M NaOH, 8 M Urea, 8 M Guanidinhydrochlorid, 70 % Ethanol |
| Til brug med (applikation) | Til præparative proteinseparationer i både forsknings- og industrianvendelser |
| Opbevaringskrav | 4 °C til 30 °C |
| Produkttype | DEAE Sepharose Fast Flow Media |
| Flowhastighed | 400 til 700 cm/Ho μr |
| Partikelstørrelse | 45 til 165μ m |
| Højde (engelsk) Seng | 5,9 tommer |
| Højde (metrisk) Seng | 15 cm |
| Ionisk kapacitet | 0,11 til 0,16 mM Cl-/ml |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- DEAE Sepharose Fast Flow, 500 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?