Få mere at vide
Cytiva Sephadex™ LH-20
Artikelnummer. 11520784 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11520784 100 g 100g
10309794 25 g 25g
11530784 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11520784 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17009001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4845.00 DKK
    4475.00 DKK / 100g
    Spare 370.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes til molekylær dimensionering af naturprodukter såsom steroid, terpenoid, lipid, lavmolekylært peptid. Cytiva Liv Sciences™Sephadex™ LH-20 er et væskekromatografimedium, der er anvendeligt i analytisk og industriel skala til fremstilling af nært beslægtede molekylære arter.
  • Forberedt til brug i polære organiske opløsningsmidler og vandige opløsningsmiddelblandinger
  • Fremstillet af hydroxypropylerede dextranperler, der er blevet tværbundet for at give et polysaccharid-netværk
  • Hydrofil og lipofil dobbelt natur af matrixen muliggør kraftig kromatografisk selektivitet
  • Batch-til-batch reproducerbarhed
  • Delvis størrelse tør: 18μ -111 μm
  • Fraktioneringsområde kugleformede proteiner: 4x10 3 til 5 x 10 3
  • Stabil i de fleste vandige og organiske eluentsystemer
  • Holdbarhed: 5 år
  • Autoklaverbar: 20 min ved 121 °C
  • Flowhastighed<∽ 12 cm/min
  • pH-stabilitet arbejdsområde: 2-13
Analytiske og industrielle skalaer til fremstilling af nært beslægtede molekylære arter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 g
Flowhastighed 720 cm/hr.
Partikelstørrelse 18 til 111μ m i tør form
Produkttype Sephadex LH-20 Medier
Format Solid sfærisk perle
Diameter (metrisk) Indvendig 2.6cm
Til brug med (applikation) Til fraktionering af lipider, hormoner, vitaminer og andre små biomolekyler i polære organiske opløsningsmidler og vandige opløsningsmiddelblandinger
Højde (engelsk) 11,81 tommer
Højde (metrisk) 30cm
Maks. Tryk 25-45 cm/t, trykfald cm H2O/sengehøjde=2, bjælkehøjde 30 cm, 2,6 cm i.d.
pH-område 2 til 13
Support Type Hydroxypropyleret, tværbundet dextran
Prøvetype Steroid, Terpenoid, Lipid, Peptid med lav molekylvægt
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C