Få mere at vide
Cytiva Sephadex™ Ion Exchange Media
Artikelnummer. 11594885 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
100 g
500 g
Materiale:
CM-Sephadex C-25
CM-Sephadex C-50
DEAE-Sephadex A-25
DEAE-Sephadex A-50
QAE-Sephadex A-25
QAE-Sephadex A-50
SP-Sephadex C-25
MWCO:
30.000 til 100.000
Op til 30.000
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11594885
Brand: Cytiva 17019001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Adskil molekyler over brede molekylvægte og pH-områder
Udvalg af svage og stærke anioniske (A) og kationiske (C) vekslere. Fraktioneringsområde: A-25 og C-25, op til 30.000; A-50 og C-50: –30 000 100 000.
Meget høje kapaciteter selv ved forhøjede ionstyrker
Meget lav uspecifik adsorption
Bred vifte af applikationer på laboratorie- og processkalaer
Velegnet til kolonne- eller batchteknikker
Enkel og økonomisk at bruge
DEAE Sephadex
  • Svag og stærk anionbytter
  • pH-område 2-9
QAE Sephadex
  • Stærk anionbytter
  • pH-område: 2-12
CM Sephadex
  • Svag kationbytter
  • pH-område: 6-10
SP Sephadex
  • Stærk kationbytter
  • pH-område: 4-13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 g
Partikelstørrelse 40 til 120μ m i tør form
Til brug med (udstyr) Kolonne- eller batchteknikker
Produkttype Sephadex Ion Exchange Media
Format Solid sfærisk perle
Til brug med (applikation) Adskillelse og rensning af proteiner, polypeptider, nukleinsyrer og andre ladede biomolekyler ved at bruge kolonne- eller batchteknikker
Højde (engelsk) 2 til 5,9 tommer.
Højde (metrisk) 5 til 15 cm
Ligand type Diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
Materiale QAE-Sephadex A-25
pH-område 2 til 12
Support Type Tværbundet dextran
MWCO Op til 30.000
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.