Få mere at vide
Cytiva Sephadex™ Ion Exchange Media
Artikelnummer. 11584885 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
100 g
500 g
Materiale:
CM-Sephadex C-25
CM-Sephadex C-50
DEAE-Sephadex A-25
DEAE-Sephadex A-50
QAE-Sephadex A-25
QAE-Sephadex A-50
SP-Sephadex C-25
MWCO:
30.000 til 100.000
Op til 30.000
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11584885
Brand: Cytiva 17018002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Adskil molekyler over brede molekylvægte og pH-områder
Udvalg af svage og stærke anioniske (A) og kationiske (C) vekslere. Fraktioneringsområde: A-25 og C-25, op til 30.000; A-50 og C-50: –30 000 100 000.
Meget høje kapaciteter selv ved forhøjede ionstyrker
Meget lav uspecifik adsorption
Bred vifte af applikationer på laboratorie- og processkalaer
Velegnet til kolonne- eller batchteknikker
Enkel og økonomisk at bruge
DEAE Sephadex
  • Svag og stærk anionbytter
  • pH-område 2-9
QAE Sephadex
  • Stærk anionbytter
  • pH-område: 2-12
CM Sephadex
  • Svag kationbytter
  • pH-område: 6-10
SP Sephadex
  • Stærk kationbytter
  • pH-område: 4-13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 500 g
Partikelstørrelse 40 til 120μ m i tør form
Til brug med (udstyr) Kolonne- eller batchteknikker
Produkttype Sephadex Ion Exchange Media
Format Solid sfærisk perle
Til brug med (applikation) Adskillelse og rensning af proteiner, polypeptider, nukleinsyrer og andre ladede biomolekyler ved at bruge kolonne- eller batchteknikker
Højde (engelsk) 2 til 5,9 tommer.
Højde (metrisk) 5 til 15 cm
Ligand type Diethylaminoethyl
Materiale DEAE-Sephadex A-50
pH-område 2 til 9
Support Type Tværbundet dextran
MWCO 30.000 til 100.000
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C