Få mere at vide
Cytiva Sephadex™ Ion Exchange Media
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
100 g
500 g
Materiale:
CM-Sephadex C-25
CM-Sephadex C-50
DEAE-Sephadex A-25
DEAE-Sephadex A-50
QAE-Sephadex A-25
QAE-Sephadex A-50
SP-Sephadex C-25
MWCO:
30.000 til 100.000
Op til 30.000
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Udvalg af svage og stærke anioniske (A) og kationiske (C) vekslere. Fraktioneringsområde: A-25 og C-25, op til 30.000; A-50 og C-50: –30 000 100 000.
Meget høje kapaciteter selv ved forhøjede ionstyrker
Meget lav uspecifik adsorption
Bred vifte af applikationer på laboratorie- og processkalaer
Velegnet til kolonne- eller batchteknikker
Enkel og økonomisk at bruge
DEAE Sephadex
- Svag og stærk anionbytter
- pH-område 2-9
QAE Sephadex
- Stærk anionbytter
- pH-område: 2-12
- Svag kationbytter
- pH-område: 6-10
- Stærk kationbytter
- pH-område: 4-13
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 500 g |
| Partikelstørrelse | 40 til 120μ m i tør form |
| Til brug med (udstyr) | Kolonne- eller batchteknikker |
| Produkttype | Sephadex Ion Exchange Media |
| Format | Solid sfærisk perle |
| Til brug med (applikation) | Adskillelse og rensning af proteiner, polypeptider, nukleinsyrer og andre ladede biomolekyler ved at bruge kolonne- eller batchteknikker |
| Højde (engelsk) | 2 til 5,9 tommer. |
| Højde (metrisk) | 5 til 15 cm |
| Ligand type | Carboxymethyl |
| Materiale | CM-Sephadex C-25 |
| Vis mere |