Få mere at vide
Cytiva Sephadex™ Ion Exchange Media
Artikelnummer. 11514895 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Materiale:
CM-Sephadex C-25
CM-Sephadex C-50
DEAE-Sephadex A-25
DEAE-Sephadex A-50
QAE-Sephadex A-25
QAE-Sephadex A-50
SP-Sephadex C-25
MWCO:
30.000 til 100.000
Op til 30.000
Pakningsstørrelse:
100g
500g
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Materiale MWCO Pakningsstørrelse
11514895 100 g CM-Sephadex C-25 Op til 30.000 100g
11504895 100 g QAE-Sephadex A-50 30.000 til 100.000 100g
11584885 500 g DEAE-Sephadex A-50 30.000 til 100.000 500g
11554885 100 g DEAE-Sephadex A-25 Op til 30.000 100g
11564885 500 g DEAE-Sephadex A-25 Op til 30.000 500g
11574885 100 g DEAE-Sephadex A-50 30.000 til 100.000 100g
11594885 100 g QAE-Sephadex A-25 Op til 30.000 100g
11524895 500 g CM-Sephadex C-25 Op til 30.000 500g
11544895 500 g CM-Sephadex C-50 30.000 til 100.000 500g
11534895 100 g CM-Sephadex C-50 30.000 til 100.000 100g
11554895 100 g SP-Sephadex C-25 Op til 30.000 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11514895 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17021001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3945.00 DKK
    3587.00 DKK / 100g
    Spare 358.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Adskil molekyler over brede molekylvægte og pH-områder
Udvalg af svage og stærke anioniske (A) og kationiske (C) vekslere. Fraktioneringsområde: A-25 og C-25, op til 30.000; A-50 og C-50: –30 000 100 000.
Meget høje kapaciteter selv ved forhøjede ionstyrker
Meget lav uspecifik adsorption
Bred vifte af applikationer på laboratorie- og processkalaer
Velegnet til kolonne- eller batchteknikker
Enkel og økonomisk at bruge
DEAE Sephadex
  • Svag og stærk anionbytter
  • pH-område 2-9
QAE Sephadex
  • Stærk anionbytter
  • pH-område: 2-12
CM Sephadex
  • Svag kationbytter
  • pH-område: 6-10
SP Sephadex
  • Stærk kationbytter
  • pH-område: 4-13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 g
Partikelstørrelse 40 til 120μ m i tør form
Til brug med (udstyr) Kolonne- eller batchteknikker
Produkttype Sephadex Ion Exchange Media
Format Solid sfærisk perle
Til brug med (applikation) Adskillelse og rensning af proteiner, polypeptider, nukleinsyrer og andre ladede biomolekyler ved at bruge kolonne- eller batchteknikker
Højde (engelsk) 2 til 5,9 tommer.
Højde (metrisk) 5 til 15 cm
Ligand type Carboxymethyl
Materiale CM-Sephadex C-25
pH-område 6 til 10
Support Type Tværbundet dextran
MWCO Op til 30.000
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C