Beskrivelse
- Fraktioneringsområde, kugleformede proteiner: 3000 til 70.000
- Partikelstørrelse, våd: 20 til 155 μm
- Arbejds pH-område: 2-10
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 g |
| Flowhastighed | 1,5 ml/min. |
| Partikelstørrelse | 22 til 143μ m i våd form, 10 til 40μ m i tør form |
| Sengevolumen | 12 til 15 mg/g |
| Produkttype | Sephadex G75 medier |
| Format | Solid perle |
| Til brug med (applikation) | Afsaltning og bufferudveksling af store biomolekyler, til specifikke tilfælde, der kræver meget høj opløsning |
| Maks. Tryk | Der skal udvises forsigtighed for at undgå at komprimere gelen. Forøg ikke trykket ud over 0,16 bar. |
| pH-område | 2 til 10 |
| Support Type | Tværbundet dextran |
| Vis mere |