Få mere at vide
Cytiva Sephadex™ G75 medier
Artikelnummer. 11594875 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11594875 100 g Hver
1 options
Artikelnummer. 11594875 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17005001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3605.00 DKK
    3327.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 278.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Velegnet til gelfiltrering
  • Med henblik på at bestemme maksimal flowhastighed opfører perler sig som stive kugler i henhold til Darcys lov
  • Maksimalt driftstryk 0,15 bar
  • Arbejds pH-område 2 til 10
  • Partikelstørrelsesområde for våde perler 90 til 280 μm
  • Sengevolumen i destilleret vand 12 til 15mL/g
  • Fraktioneringsintervaller: 1 x 10 3 til 5 x 10 4 for dextraner, 3 x 10 3 til 8 x 10 4 for globulære proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 g
Flowhastighed
Partikelstørrelse 90 til 280μ m i våd form, 40 til 120μ m i tør form
Sengevolumen 12 til 15 mg/g
Produkttype Sephadex G75 medier
Format Solid perle
Diameter (metrisk) Indvendig 5cm
Til brug med (applikation) Afsaltning og bufferudveksling af store biomolekyler> 80000 MW
Højde (engelsk) 3,93 tommer
Højde (metrisk) 10cm
Maks. Tryk min 90 cm/t, sengehøjde 10 cm, søjle 5 cm i.d.
pH-område 2 til 10
Support Type Tværbundet dextran
Prøvetype DNA
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C