Få mere at vide
Cytiva Sephadex™ G50 Superfine Media
Artikelnummer. 11524875 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11524875 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11524875 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17004101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4610.00 DKK
    4263.00 DKK / 100g
    Spare 347.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes som et veletableret gelfiltreringsmedium til afsaltning og bufferudveksling af biomolekyler> 30.000 molekylvægt. Sephadex™ G50 Superfine Medias lille perlestørrelse giver højere effektivitet.
  • Med henblik på at bestemme maksimal flowhastighed opfører perler sig som stive kugler i henhold til Darcys lov
  • Arbejds pH-område 2 til 10
  • Partikelstørrelsesområde for våde perler 20 til 80 μm
  • Sengevolumen i destilleret vand 9 til 11mL/g
  • Fraktioneringsintervaller: 5 x 10 2 til 1 x 10 4 for dextraner, 1,5 x 10 3 til 3 x 10 4 for globulære proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 g
Flowhastighed
Partikelstørrelse 20 til 80μ m i våd form, 20 til 50μ m i tør form
Sengevolumen 9 til 11 mg/g
Produkttype Sephadex G50 Media
Format Solid perle
Diameter (metrisk) Indvendig 5cm
Til brug med (applikation) Oprensning af DNA fra små molekyler ved gelfiltrering (højere effektivitet med kortere diffusionsafstande)
Højde (engelsk) 3,93 tommer
Højde (metrisk) 10cm
Maks. Tryk min 60 cm/t, trykfald cm H2O/sengehøjde=15, lejehøjde 10 cm, søjle 5 cm i.d.
pH-område 2 til 10
Support Type Tværbundet dextran
Prøvetype DNA
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C