Få mere at vide
Cytiva Sephadex™ G50 Medium Media
Artikelnummer. p-3676359 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11554875
Brand: Cytiva 17004301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til gelfiltrering
  • Partikelstørrelsesområde for våde perler: 100 til 300 μm
  • Fraktioneringsområde (M r ), kugleformede proteiner: 1500 til 30.000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 g
Flowhastighed
Partikelstørrelse 100 til 300μ m i våd form, 50 til 150μ m i tør form
Sengevolumen 9 til 11 mg/g
Produkttype Sephadex G50 Media
Format Solid perle
Diameter (metrisk) Indvendig 5cm
Til brug med (applikation) Til adskillelse af molekyler Mr> 30 000 fra molekyler Mr< 1500 såsom mærket protein eller DNA fra ukonjugerede farvestoffer Til fjernelse af små nukleotider fra længere kædede nukleinsyrer
Højde (engelsk) 3,93 tommer
Højde (metrisk) 10cm
Maks. Tryk min 150 cm/t, sengehøjde 10 cm, søjle 5 cm i.d.
pH-område 2 til 10
Support Type Tværbundet dextran
Prøvetype DNA
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C