Beskrivelse
- Partikelstørrelsesområde for våde perler: 100 til 300 μm
- Fraktioneringsområde (M r ), kugleformede proteiner: 1500 til 30.000
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 500 g |
| Flowhastighed | 150 cm/hr. |
| Partikelstørrelse | 100 til 300μ m i våd form, 50 til 150μ m i tør form |
| Sengevolumen | 9 til 11 mg/g |
| Produkttype | Sephadex G50 Media |
| Format | Solid perle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5cm |
| Til brug med (applikation) | Oprensning af DNA fra små molekyler ved gelfiltrering (gruppeseparationer i stor skala, hvor høje strømningshastigheder og lave driftstryk er påkrævet) |
| Højde (engelsk) | 3,93 tommer |
| Højde (metrisk) | 10cm |
| Vis mere |