Beskrivelse
- Partikelstørrelsesområde for våde perler: 100 til 300 μm
- Fraktioneringsområde (M r ), kugleformede proteiner: 1500 til 30.000
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 g |
| Flowhastighed | |
| Partikelstørrelse | 100 til 300μ m i våd form, 50 til 150μ m i tør form |
| Sengevolumen | 9 til 11 mg/g |
| Produkttype | Sephadex G50 Media |
| Format | Solid perle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5cm |
| Til brug med (applikation) | Til adskillelse af molekyler Mr> 30 000 fra molekyler Mr< 1500 såsom mærket protein eller DNA fra ukonjugerede farvestoffer Til fjernelse af små nukleotider fra længere kædede nukleinsyrer |
| Højde (engelsk) | 3,93 tommer |
| Højde (metrisk) | 10cm |
| Vis mere |