Få mere at vide
Cytiva Sephadex™ G50 Fine Media
Artikelnummer. 11534875 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11534875 100 g 100g
11544875 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11534875 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17004201
Velegnet til gelfiltrering
  • Partikelstørrelsesområde 40 til 160 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 g
Flowhastighed
Partikelstørrelse 34 til 208μ m i våd form, 20 til 80μ m i tør form
Sengevolumen 9 til 11 mg/g
Produkttype Sephadex G50 Media
Format Solid perle
Diameter (metrisk) Indvendig 5cm
Til brug med (applikation) Til adskillelse af molekyler Mr> 30 000 fra molekyler Mr< 1500 såsom mærket protein eller DNA fra ukonjugerede farvestoffer Til fjernelse af små nukleotider fra længere kædede nukleinsyrer
Højde (engelsk) 3,93 tommer
Højde (metrisk) 10cm
Maks. Tryk min 150 cm/t, sengehøjde 10 cm, søjle 5 cm i.d.
pH-område 2 til 10
Support Type Tværbundet dextran
Prøvetype DNA
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C