Beskrivelse
- Med henblik på at bestemme maksimal flowhastighed og maksimalt tryk opfører perler sig som stive kugler i henhold til Darcys lov
- Arbejds-pH-område 2 til 13
- Partikelstørrelsesområde for våde perler 60 til 180 μm
- Sengevolumen i destilleret vand 2,5 til 3,5 ml/g
- Ekskluderingsgrænse:< 1,5 x 10 3 for dextraner,< 1,5 x 103 for kugleformede proteiner
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 g |
| Flowhastighed | |
| Partikelstørrelse | 60 til 180μ m i våd form, 40 til 120μ m i tør form |
| Sengevolumen | 2,5 til 3,5 ml/g i destilleret vand |
| Produkttype | Sephadex G15 medier |
| Format | Solid perle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.6cm |
| Til brug med (applikation) | Nyttig til afsaltning og bufferudveksling af peptider og små biomolekyler> 1500 MW |
| Højde (engelsk) | 11,81 tommer |
| Højde (metrisk) | 30cm |
| Vis mere |