Få mere at vide
Cytiva Sephadex™ G10 medier
Artikelnummer. 11584865 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11584865 100 g 100g
11594865 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11584865 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17001001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2800.00 DKK
    2549.00 DKK / 100g
    Spare 251.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Gelfiltreringsmedium til afsaltning og bufferudveksling af peptider og små biomolekyler
  • Perler opfører sig som stive kugler, der adlyder Darcys lov med det formål at bestemme maksimal flowhastighed og maksimalt driftstryk
  • Arbejds-pH-område 2 til 13
  • Partikelstørrelsesområde 55 til 165 μm
  • Sengevolumen i destilleret vand 2-3mL/g
  • Ekskluderingsgrænse: 7 x 102 dextraner, 7 x 102 kugleformede proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 g
Flowhastighed
Partikelstørrelse 55 til 165μ m i våd form, 40 til 120μ m i tør form
Sengevolumen 2 til 3 ml/g i destilleret vand
Produkttype Sephadex G10 medier
Format Solid perle
Diameter (metrisk) Indvendig 2.6cm
Til brug med (applikation) Afsaltning og bufferudveksling af peptider og små biomolekyler> 700 MW
Højde (engelsk) 11,81 tommer
Højde (metrisk) 30cm
Maks. Tryk 24-49 cm/t, trykfald cm H2O/sengehøjde = 2, sengehøjde 30 cm, 2,6 cm i.d
pH-område 2 til 13
Support Type Tværbundet dextran
Prøvetype Peptider, små biomolekyler
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C