Tekniske data
| Mængde | 100 g |
| Produkttype | Sephadex G50 Media |
| Format | Solid perle |
| Til brug med (applikation) | Afsaltning og bufferudveksling af biomolekyler |
| Support Type | Tværbundet Dextron |
| Prøvetype | DNA |
| Indhold og opbevaring | 4 til 30 °C |