Beskrivelse
- Gel filtration medium used in affinity chromatography, protein chromatography and gel filtration chromatography
- Has been used to study the acceleration of diabetic wound healing and the treatment of epithelial damage
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 g |
| Flowhastighed | 100 to 150 cm/hr. |
| Produkttype | Sephadex G-25 Media |
| Format | Powder |
| Indhold og opbevaring | Store at Room Temperature (15°C to 30°C) |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.