Beskrivelse
- Gelfiltreringsmedium anvendt i affinitetskromatografi, proteinkromatografi og gelfiltreringskromatografi
- Har været brugt til at studere accelerationen af diabetisk sårheling og behandling af epitelskader
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 g |
| Flowhastighed | 100 til 150 cm/t. |
| Produkttype | Sephadex G-25 Media |
| Format | Pulver |
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved stuetemperatur (15 °C til 30 °C) |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.