Få mere at vide
Cytiva Sephadex™ G-25-medie
Artikelnummer. 11560774 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Flowhastighed:
>100 cm/hr.
>11 cm/hr.
>47 cm/hr.
>480 cm/hr.
Partikelstørrelse:
15 til 88 μm (våd form), >20 μm (tør form)
17 til 132 μm (våd form), >20 μm (tør form)
38 til 235 μm (våd form), >50 μm (tør form)
87 til 510 μm (våd form), >100 μm (tør form)
Pakningsstørrelse:
100g
500g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Flowhastighed Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
11560774 100 g >47 cm/hr. 17 til 132 μm (våd form), >20 μm (tør form) 100g
11570774 500 g >47 cm/hr. 17 til 132 μm (våd form), >20 μm (tør form) 500g
11510784 500 g >480 cm/hr. 87 til 510 μm (våd form), >100 μm (tør form) 500g
11550774 100 g >11 cm/hr. 15 til 88 μm (våd form), >20 μm (tør form) 100g
11500784 100 g >480 cm/hr. 87 til 510 μm (våd form), >100 μm (tør form) 100g
10669455 500 g >100 cm/hr. 38 til 235 μm (våd form), >50 μm (tør form) 500g
11580774 100 g >100 cm/hr. 38 til 235 μm (våd form), >50 μm (tør form) 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11560774 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17003201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3145.00 DKK
    2907.00 DKK / 100g
    Spare 238.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Brug af Sephadex™ er veletableret som et gelfiltreringsmedium til afsaltning og bufferudveksling i industrielle applikationer. Cytiva Life Sciences™ Sephadex™ G-25 Media afsalter hurtigt, fjerner forurenende stoffer og overføres til en ny buffer i et enkelt trin.
Etableret medium til afsaltning og bufferudveksling
  • Gelfiltreringsmedium
  • Fås i grov, medium, fin og superfin kvalitet
  • Alle kvaliteter opfylder kromatografikrav på proces-skala
  • Fås i laboratoriepakker eller som færdigpakkede kolonner
Specifikationer:
  • Fungerende pH-område: 2 til 13
  • Bedvolumen (i destilleret vand): 4 til 6 ml/g
  • Fraktioneringsområde dextraner/globulære proteiner: 1x 102 til 5x 10 3 / 1 x 103 til 5 x 103 Mr
  • Maks. flowhastighed/driftstryk: perlerne opfører sig som stive kugler i henhold til Darcys lov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 g
Flowhastighed >47 cm/hr.
Partikelstørrelse 17 til 132 μm (våd form), >20 μm (tør form)
Sengevolumen 4 til 6 ml/g i destilleret vand
Produkttype Sephadex G-25 Media
Format Solid sfærisk perle
Diameter (metrisk) Indvendig 2.6cm
Til brug med (applikation) Afsaltning og bufferudveksling og samt nem fjernelse af mærkat i industrielle applikationer
Højde (engelsk) 11,81 tommer
Højde (metrisk) 30cm
Maks. Tryk >47 cm/t, trykfald cm H2O/bedhøjde=2, bedhøjde 30 cm, 2,6 cm indre dia.
pH-område 2 til 13
Support Type Tværbundet dextran
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C, tørre resiner. Brugte resiner 4 til 8 °C i 20 % ethanol eller 0,01 M NaOH