Beskrivelse
Etableret medium til afsaltning og bufferudveksling
- Gelfiltreringsmedium
- Fås i grov, medium, fin og superfin kvalitet
- Alle kvaliteter opfylder kromatografikrav på proces-skala
- Fås i laboratoriepakker eller som færdigpakkede kolonner
Specifikationer:
- Fungerende pH-område: 2 til 13
- Bedvolumen (i destilleret vand): 4 til 6 ml/g
- Fraktioneringsområde dextraner/globulære proteiner: 1x 102 til 5x 10 3 / 1 x 103 til 5 x 103 Mr
- Maks. flowhastighed/driftstryk: perlerne opfører sig som stive kugler i henhold til Darcys lov
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 500 g |
| Flowhastighed | >480 cm/hr. |
| Partikelstørrelse | 87 til 510 μm (våd form), >100 μm (tør form) |
| Sengevolumen | 4 til 6 ml/g i destilleret vand |
| Produkttype | Sephadex G-25 Media |
| Format | Solid sfærisk perle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.6cm |
| Til brug med (applikation) | Afsaltning og bufferudveksling og samt nem fjernelse af mærkat i industrielle applikationer |
| Højde (engelsk) | 11,81 tommer |
| Højde (metrisk) | 30cm |
| Vis mere |