Beskrivelse
- Fås i to partikelstørrelsesområder
Fin partikelstørrelse
- Partikelstørrelse, tør: 40 til 120 μm
- Fraktioneringsområde, kugleformede proteiner: 4000 til 150.000
- Partikelstørrelse, tør: 10 til 40 μm
- Fraktioneringsområde, kugleformede proteiner: 4000 til 100.000
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 g |
| Flowhastighed | 1 ml/min. |
| Partikelstørrelse | 25 til 100μ m (våd form), 10 til 40μ m (tør form) |
| Sengevolumen | 15 til 20 ml/g i destilleret vand |
| Produkttype | Sephadex G-100 medier |
| Format | Solid perle |
| Til brug med (applikation) | Nyttigt til afsaltning og bufferudveksling af meget store biomolekyler |
| Maks. Tryk | 0,096 bar |
| pH-område | 2 til 10 |
| Support Type | Tværbundet dextran |
| Vis mere |