Få mere at vide
Cytiva Sephadex™ G-100 medier
Artikelnummer. 11524885 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Flowhastighed:
1 ml/min.
4,2 ml/min.
Partikelstørrelse:
100 til 310μ m (våd form), 100 til 310μ m (tør form)
25 til 100μ m (våd form), 10 til 40μ m (tør form)
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Partikelstørrelse unitSize
11524885 4,2 ml/min. 100 til 310μ m (våd form), 100 til 310μ m (tør form) 100g
11544885 1 ml/min. 25 til 100μ m (våd form), 10 til 40μ m (tør form) 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11524885 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17006001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Almindeligvis brugt til afsaltning og bufferudveksling af meget store biomolekyler
  • Fås i to partikelstørrelsesområder
Fin partikelstørrelse
  • Partikelstørrelse, tør: 40 til 120 μm
  • Fraktioneringsområde, kugleformede proteiner: 4000 til 150.000
Superfin partikelstørrelse
  • Partikelstørrelse, tør: 10 til 40 μm
  • Fraktioneringsområde, kugleformede proteiner: 4000 til 100.000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 g
Flowhastighed 4,2 ml/min.
Partikelstørrelse 100 til 310μ m (våd form), 100 til 310μ m (tør form)
Sengevolumen 15 til 20 ml/g i destilleret vand
Produkttype Sephadex G-100 medier
Format Solid perle
Til brug med (applikation) Nyttigt til afsaltning og bufferudveksling af meget store biomolekyler
Maks. Tryk 0,096 bar
pH-område 2 til 10
Support Type Tværbundet dextran
Prøvetype Store biomolekyler
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C