Få mere at vide
Cytiva Sephacryl™ S-500 højopløsningsmedie
Artikelnummer. p-4895772 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
150 mL
750 mL
Pakningsstørrelse:
150ml
750ml
Artikelnummer. 11560794
Brand: Cytiva 17061310
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hydrofil, stiv allyldextran/bisacrylamidmatrix til hurtig og reproducerbar oprensning af proteiner, polysaccharider og andre makromolekyler
Kromatografimedier tilbyder god genvinding og lav uspecifik adsorption. Aktiver gelfiltrering i laboratorie- og industriel skala og kan købes i færdigpakkede kolonner.
  • Til adskillelse af polysaccharider, makromolekyler med udvidede strukturer og små plasmider
  • Fremragende oprensning over et bredt molekylvægtsområde
  • Høj reproducerbarhed på grund af langsigtet kemisk og fysisk stabilitet
  • Høje flowhastigheder og genvindinger
  • Velegnet til brug i industriel skala
  • Opbevaringsbetingelser: 20% ethanol; 4° til 30 °C
  • Fås i en række selektiviteter og volumener
Kemisk stabilitet (stabil i alle almindelige buffere):
  • 1 M eddikesyre, 8 M urinstof
  • 6M guanidin-HCl, 1% SDS
  • 2M NaCI, 24% ethanol
  • 30% propanol, 30% acetonitril
  • 0,5M NaOH (til rengøring)
pH-stabilitet
  • 3 til 11 (langsigtet og arbejde)
  • 2 til 13 (kortvarig)
Fysisk stabilitet:
  • Ubetydelig volumenvariation på grund af ændringer i pH eller ionstyrke
  • Autoklaverbarhed: Ved 121 °C, pH 7 i 30 minutter (kun gel)
  • Antimikrobielt middel: 20% ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 150 mL
Flowhastighed >125 cm/hr.
Partikelstørrelse 25 til 75μ m
Sengevolumen 19 til 230L
Produkttype Sephacryl HR medier
Format Solid sfærisk perle
Diameter (metrisk) Indvendig 40 til 140 cm
Til brug med (applikation) Tillad hurtig og reproducerbar oprensning af proteiner, polysaccharider og andre makromolekyler ved gelfiltrering i laboratorie- og industriel skala
Højde (engelsk) 5,9 tommer
Højde (metrisk) 15cm
Maks. Tryk 100 kPa
pH-område 3 til 11
Support Type Allyl Dextran og N,N'-methylenbisacrylamid
Prøvetype Polysaccharider, makromolekyler og små plasmider
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sephacryl S-500 High Resolution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.