Beskrivelse
Kromatografimedier tilbyder god genvinding og lav uspecifik adsorption. Aktiver gelfiltrering i laboratorie- og industriel skala og kan købes i færdigpakkede kolonner.
- Til adskillelse af polysaccharider, makromolekyler med udvidede strukturer og små plasmider
- Fremragende oprensning over et bredt molekylvægtsområde
- Høj reproducerbarhed på grund af langsigtet kemisk og fysisk stabilitet
- Høje flowhastigheder og genvindinger
- Velegnet til brug i industriel skala
- Opbevaringsbetingelser: 20% ethanol; 4° til 30 °C
- Fås i en række selektiviteter og volumener
Kemisk stabilitet (stabil i alle almindelige buffere):
- 1 M eddikesyre, 8 M urinstof
- 6M guanidin-HCl, 1% SDS
- 2M NaCI, 24% ethanol
- 30% propanol, 30% acetonitril
- 0,5M NaOH (til rengøring)
- 3 til 11 (langsigtet og arbejde)
- 2 til 13 (kortvarig)
- Ubetydelig volumenvariation på grund af ændringer i pH eller ionstyrke
- Autoklaverbarhed: Ved 121 °C, pH 7 i 30 minutter (kun gel)
- Antimikrobielt middel: 20% ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 750 mL |
| Flowhastighed | >125 cm/hr. |
| Partikelstørrelse | 25 til 75μ m |
| Sengevolumen | 19 til 230L |
| Produkttype | Sephacryl HR medier |
| Format | Solid sfærisk perle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 40 til 140 cm |
| Til brug med (applikation) | Tillad hurtig og reproducerbar oprensning af proteiner, polysaccharider og andre makromolekyler ved gelfiltrering i laboratorie- og industriel skala |
| Højde (engelsk) | 5,9 tommer |
| Højde (metrisk) | 15cm |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sephacryl S-500 High Resolution
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.