Få mere at vide
Cytiva Sephacryl™ S-300 højopløsningsmedie
Artikelnummer. 11590784 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
750 mL
Pakningsstørrelse:
750ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11590784 750 mL 750ml
1 options
Artikelnummer. 11590784 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17059901
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbyder god restitution og lav uspecifik adsorption. Hydrofil, stiv allyldextran/bisacrylamidmatrix til hurtig og reproducerbar oprensning af proteiner, polysaccharider og andre makromolekyler. Aktiver gelfiltrering i laboratorie- og industriel skala og kan købes i færdigpakkede kolonner.
  • Til oprensning af antistoffer og serum og mellemstore proteiner
  • Fremragende oprensning over et bredt molekylvægtområde
  • Høj reproducerbarhed på grund af langsigtet kemisk og fysisk stabilitet
  • Høje flowhastigheder og genvindinger
  • Velegnet til brug i industriel skala
  • Opbevaringsbetingelser: 20% ethanol; 4° til 30 °C
  • Fås i en række selektiviteter og volumener
Kemisk stabilitet (stabil i alle almindelige buffere):
  • 1 M eddikesyre, 8 M urinstof
  • 6M guanidin-HCl, 1% SDS
  • 2M NaCI, 24% ethanol
  • 30% propanol, 30% acetonitril
  • 0,5M NaOH (til rengøring)
pH-stabilitet
  • 3 til 11 (langsigtet og arbejde)
  • 2 til 13 (kortvarig)
Fysisk stabilitet:
  • Ubetydelig volumenvariation på grund af ændringer i pH eller ionstyrke
  • Autoklaverbarhed: Ved 121 °C, pH 7 i 30 minutter (kun gel)
  • Antimikrobielt middel: 20% ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 750 mL
Flowhastighed >150 cm/hr.
Partikelstørrelse 25 til 75μ m
Sengevolumen 19 til 230L
Produkttype Sephacryl HR medier
Format Solid sfærisk perle
Diameter (metrisk) Indvendig 40 til 140 cm
Til brug med (applikation) Tillad hurtig og reproducerbar oprensning af antistoffer, serumproteiner og mellemstore proteiner ved gelfiltrering i laboratorie- og industriel skala
Højde (engelsk) 5,9 tommer
Højde (metrisk) 15cm
Maks. Tryk 100 kPa
pH-område 3 til 11
Support Type Allyl Dextran og N,N'-methylenbisacrylamid
Prøvetype Antistoffer, serum og mellemstore proteiner
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sephacryl S-300 High Resolution, 750 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.