Få mere at vide
Witeg™ Separatorisk skorsten, pæreformet
Beskrivelse
- Ikke gradueret.
- Pæreformet.
- Adskiller væskeblandinger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Oversigt | Boringsstørrelse 2,5 mm |
| Uddannet | Nej |
| Stophane | ST 29/32 |
| Stopmateriale | ST-PE 29/32 |