Få mere at vide
Heidolph™ Skilletragtholder
Artikelnummer. 30274398 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Holder:
50 til 500 ml skilletragt
Artikelnummer. Holder
30274398 50 til 500 ml skilletragt
1 options
Artikelnummer. 30274398 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 1130000893
Forventet forsendelse: 04-12-2026
En fleksibel holder gør det muligt at ryste skilletragte med en volumen på 50 til 500 ml.
En fleksibel holder tillader rysteskilletragte med en volumen på 50 til 500 ml optimalt. Enkeltskilletragtholderen leveres på en formonteret måde, og du behøver ikke værktøj til montering på en perforeret platform med universalperforering placeret på rysterens platform.
Testet med en 250 ml skilletragt kan du højst placere tre skilletragte ved siden af hinanden på den perforerede platform 1000 og højst fire på den perforerede platform 2000. Derudover vil vi især fremhæve den optimerede vinkel for ventilation under rysteprocessen.
Velegnet til platformsrystere med orbital og frem- og tilbagegående rystebevægelse, såsom Unimax 1010/2010 og Promax 1020/2020.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 50 til 500 ml skilletragt
Produkttype Skilletragtholder
Til brug med (udstyr) Hei-SHAKE Series Orbital og frem- og tilbagegående ryster