Få mere at vide
Witeg™ Separatory Funnel, Conical with Stopcock
Beskrivelse
- Ungraduated.
- Pack: 2 pcs.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Oversigt | Plug bore 6.3mm |
| Uddannet | No |
| Stophane | ST |
| Stopmateriale | ST-PE |