Få mere at vide
Heidolph™ Adskillelsestragtvedhæftning
Artikelnummer. 10100981 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 og Promax 1020
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10100981 Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 og Promax 1020 Hver
1 options
Artikelnummer. 10100981 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5497800000
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 og Promax 1020
Velegnet til 4 skilletragte (50 ml, konisk) eller 4 skilletragte (100 ml, konisk) op til en samlet længde fra prop til (inklusive) stophane på 15,5 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 4 skilletragte (50 mL, koniske) eller 4 skilletragte (100 mL, koniske) op til en samlet længde fra prop til (inklusive) stophane på 15,5 cm
Produkttype Adskillelsestragtvedhæftning
Til brug med (udstyr) Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 og Promax 1020