Få mere at vide
asecos™ Adskillelsesbarriere
Shop alle asecos produkter
Længde (metrisk):
2 m
3 m
400,00 mm
Beskrivelse
- Hold dig til jorden og beskytter miljøet mod udslip af væsker (f.eks. til afløb).
- Består af en speciel plastikblanding.
- Modstandsdygtig over for vand, kulbrinte og de fleste kemikalier.
- Genanvendelig (kan vaskes med sæbevand eller afgiftes).
- Til alle glatte underlag.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Materiale | Polyurethan |
| Type | Barriere Spilblocker |
| Længde (engelsk) | 15,75 tommer |
| Længde (metrisk) | 400,00 mm |
| Bredde (engelsk) | 15,75 tommer |
| Bredde (metrisk) | 400.00 mm |
| Højde (engelsk) | 1,97 tommer. |
| Højde (metrisk) | 50.00 mm |
| Vægt (engelsk) | 6.17 lb. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto