Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte med PTFE-stik
Artikelnummer. 10316121
Kapacitet (metrisk):
2000 ml
Artikelnummer. 10316121
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04030173
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Nedkastningstragte med PTFE-stik er udstyret med en stophane og er fremragende til overførsel af væsker.
  • NS Fat og PE prop
  • Uden vægt, med PTFE stik
  • Indskrift etiket
  • Borosilikatglas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Materiale Borosilikatglas
Porestørrelse 6.0 mm
Mængde 1
Stopmateriale Polyethylen