Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte med glasprop
Artikelnummer. 10316221
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2000 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10316221 2000 ml
1 options
Artikelnummer. 10316221 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 04030073
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Fremstillet af borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Nedkastningstragte med glasprop er udstyret med en stophane og er fremragende til at overføre væsker.
  • NS Fat og PE prop
  • Uden vægt, med glasprop
  • Indskrift etiket
  • Borosilikatglas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Materiale Borosilikatglas
Porestørrelse 6,0 mm boring
Mængde 1
Stopmateriale Polyethylen