Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Skilletragte, konisk, ravfarvet, uden skala, med PTFE-stik
Artikelnummer. 11903451
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
500 ml
1 l
2 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11903451 2 l
11913451 1 l
11963441 50 ml
11973441 100 ml
11993441 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11903451 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 04008173
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • Uden vægt, med PTFE stik
  • Med skruegevindholder
  • Materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 l
Materiale Borosilikatglas (3.3)