Få mere at vide
Glassco Laboratory Equipments Adskillende tragtpæreform, boringsstørrelse: 6
Artikelnummer. 32210071
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
32210071 1 L
32210070 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32210071 Leverandør Glassco Laboratory Equipments Leverandørnr. EU152.202.06
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Udstyret med PTFE-stophane og PE-proper.
  • Overholder ISO 4800-standarden
  • Uden eksamen
  • Ikke tilsvaret: 29/32
  • Hvidtryk
  • 3.3 Boro Glass
  • Kemisk resistent
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Uddannet Nej
Fællesnummer 29/32
Produkttype Pæreformet separatorisk skorsten