Få mere at vide
Kartell™ Gradueret skilletragt
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Øg præcisionskontrol af flow med en nålekontroltragt. Kartell™ Gradueret skilletragt har aftagelige tilbehør til nem rengøring.
- Krystalklar tragt
- Permanente gradueringer støbt ind i kroppen
- Nålekontrol til præcis kontrol af flow
- Ingen befugtning
- Topskruer og ventil kan tages af for grundig rengøring
- Autoklaverbar
- Fremragende kemisk resistens
- Komplet med prop
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Materiale | PMP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Klar |
| Gradueringer | 2mL, 5mL, 25mL |
| Stopper nummer | NS DIN 29/32 |