Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragt
Artikelnummer. 13459966
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13459966 250 ml -
15380885 500 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13459966 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 04004149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 DKK
    691.56 DKK / Pakke med 2
    Spare 328.44 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Fremstillet af borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragt inkluderer gevindholder, NS-fatning og PE-prop med PTFE-stik. Uden skala.
Skilletragt konstrueret af borosilikatglas.
  • Inkluderer skruegevindholder
  • NS-fatning og PE-prop med PTFE-stik.
  • Uuddannet
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Borosilikatglas
Mængde 1 Hver
Stophane 4 mm; Polytetrafluorethylen
Stopmateriale Polyethylen
Stopper nummer 29/32
Produkttype Skilletragt