Få mere at vide
Sepantronium bromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490037
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16490037 50 mg -
16453648 10 mg 10mg
16416387 5 mg -
16414736 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490037 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10194
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Sepantronium bromide (YM-155) is a survivin inhibitor with an IC50 of 0.54 nM.
Sepantronium bromide (YM-155) is a survivin inhibitor with an IC50 of 0.54 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sepantronium bromide
CAS 781661-94-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H19BrN4O3
Mængde 50 mg
Synonym YM-155
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (225.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (112.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C2=C(C(C3=CC=CC=C31)=O)[N+](CC4=NC=CN=C4)=C(C)N2CCOC.[Br-]
Molekylvægt (g/mol) 443.29
Formel vægt 443.29
Procent renhed 96.49%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death